Learn More
5-Amino-1-pentanol, solución acuosa al 50 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3212194 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
800 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10462815 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10391253 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10280103 800 mL Frasco de vidrio 800 ml
3 options
Código de producto. 10462815
Marca: Thermo Scientific Acros 387910250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2508-29-4 | C5H13NO | 103.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2508-29-4 , 7732-18-5
Fórmula molecular C5H13NO
Peso molecular (g/mol) 103.16
Número MDL MFCD00008237
Clave InChI LQGKDMHENBFVRC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-amino-1-pentanol, 5-aminopentanol, 1-pentanol, 5-amino, pentanol, 5-amino, 5-amino-1-pentanol in water, 5-amino pentanol, 5-amino-l-pentanol, 5-aminopentanol-1, 5-hydroxypentylamine, 1-amino-5-pentanol
PubChem CID 75634
Nombre IUPAC 5-aminopentan-1-ol
SMILES C(CCN)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Amino-1-pentanol
% mín. CAS 48.0
% máx. CAS 52.0
Densidad 0.9870g/mL
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal OH(CH2)5NH2
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 0.987
Información de solubilidad Solubility in water: miscible.
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.16
Porcentaje de pureza 48.0 to 52.0%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Amino-1-pentanol, 50 wt.% aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.