Learn More
5,8-Dibromoisoquinolina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7054656
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15479478 250 mg 250 miligramos
15469478 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15479478
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63034.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81045-39-8
Fórmula molecular C9H5Br2N
Peso molecular (g/mol) 286.954
Número MDL MFCD03109888
Clave InChI KNBALCRXZUTMBP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 271281
Nombre IUPAC 5,8-dibromoisoquinolina
SMILES C1=CC(=C2C=NC=CC2=C1Br)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,8-Dibromoisoquinoline
Cantidad 250 mg
Sinónimo 5,8-dibromo-isoquinoline, isoquinoline, 5,8-dibromo, acmc-209pkl, 5,8-dibromo isoquinoline, isoquinoline,5,8-dibromo, 5,8-bis bromanyl isoquinoline
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.95
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido