Learn More
5,7-Dimetil-4-hidroxipirido[2,3-d]pirimidina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10529253 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
:
Frasco de vidrio; 1 g
Código de producto.
10529253 Frasco de vidrio; 1 g
1 options
Código de producto. 10529253
Marca: Thermo Scientific Acros 271910010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,7-Dimethyl-4-hydroxypyrido[2,3-d]pyrimidine
CAS 1913-72-0
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Beige
Análisis elemental 97.5% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H9N3O
Número MDL MFCD00138563
Cantidad 1 g
Sinónimo 5,7-dimethylpyrido 2,3-d pyrimidin-4 3h-one, 5,7-dimethyl-1h-pyrido 2,3-d pyrimidin-4-one, 5,7-dimethyl-3-hydropyridino 2,3-d pyrimidin-4-one, 5,7-dimethyl-3h-pyrido 2,3-d pyrimidin-4-one, 5,7-dimethyl-4-hydroxypyrido 2,3-d pyrimidine, 5?7-dimethyl-4-hydroxypyrido 2?3-d pyrimidine, 5,7-dimethyl-3h,4h-pyrido 2,3-d pyrimidin-4-one, pyrido 2,3-d pyrimidin-4 3h-one,5,7-dimethyl, 5,7-dimethyl-4-oxo-3,4-dihydropyrido 2,3-d pyrimidine
Clave InChI HWGAGILTAOQBPD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(C)=C2C(=O)N=CNC2=N1
Nombre IUPAC 5,7-dimetil-1H-pirido[2,3-d]pirimidin-4-ona
Peso molecular (g/mol) 175.19
PubChem CID 5394613
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo amorfo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5,7-Dimethylpyrido¢2,3-d!pyrimidin-4(3H)-one
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.