missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress 5(6)-ROX

Código de producto. 16438748
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16438748 10 mg 10 miligramos
16474657 50 mg 50 miligramos
16471158 5 mg 5 miligramos
16428886 100 mg 100 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16438748

Marca: MedChemExpress HYD0043

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress 5(6)-ROX is a nucleic acid fluorescent label which can be used as a reference dye for real-time polymerase chain reaction.

Especificaciones

Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Cantidad 10 mg
Condiciones de envío Room temperature
Solubilidad DMSO : 50 mg/mL (93.53 mM; Need ultrasonic)
Objetivo HBV
Tipo de producto Dye Reagents
Peso molecular 534.6 g/mol
CAS 198978-94-8
Sinónimo 5(6)-Carboxy-X-rhodamine
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.