Learn More
Invitrogen™ 5(6)-FAM, SE (5-(and-6)-Carboxyfluorescein, Succinimidyl Ester), mixed isomers
Código de producto. 11504227
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
11504227 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11504227 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C1311
5(6)-FAM, SE (5-(y-6)-carboxifluoresceína, éster de succinimidil), isómeros mixtos
¿Busca alternativas superiores a la fluoresceína? Nuestra serie Alexa Fluor Dye le ofrece todo lo que busca y mucho más.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 mg
Tipo de producto 5(6)-FAM SE
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
Reactividad química Amina
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fracción reactiva Ester activo, succinimidilo éster
Etiqueta o tinte FITC (fluoresceína)
Tipo de etiqueta Colorantes clásicos