Learn More
5,6-Difenil-1,2,4-triazin-3-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5,6-Diphenyl-1,2,4-triazin-3-amine |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-amino-5,6-diphenyl-1,2,4-triazine, diphenyl-1,2,4-triazin-3-amine, as-triazine, 3-amino-3,6-diphenyl, 5,6-diphenyl-1,2,4-triazin-3-ylamine, 3-amino-5,6-diphenyl-as-triazine, as-triazine, 3-amino-5,6-diphenyl, 1,2,4-triazin-3-amine,5,6-diphenyl, 1,2,4-triazin-3-amine, 5,6-diphenyl, 5,6-diphenyl-1,2,4-triazin-3 2h-imine, 5,6-diphenyl-1,2,4-triazine-3-ylamine |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.29 |
| Porcentaje de pureza | 97% |