Learn More
5,6-Dimetoxibenzimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475710
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475710 5 g 5 g
11465710 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475710 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25942.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 72721-02-9 | C9H10N2O2 | 178.191 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72721-02-9
Fórmula molecular C9H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 178.191
Número MDL MFCD00612461
Clave InChI BTWUUHKQHOSMIN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 601221
Nombre IUPAC 5,6-dimetoxi-1H-benzimidazol
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)NC=N2)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dimethoxybenzimidazole
Punto de fusión 183°C to 189°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 5,6-dimethoxybenzimidazole, 5,6-dimethoxy-1h-benzo d imidazole, 5,6-dimethoxy-1h-benzoimidazole, 5,6-dimethoxy-1h-1,3-benzodiazole, zlchem 828, pubchem7603, 5,6-dimethoxy-benzimidazol, 1h-benzimidazole,5,6-dimethoxy, 1h-benzimidazole, 5,6-dimethoxy, #
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 98%