Learn More
5,6-Dimetoxibenzimidazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465710
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11465710 1 g 1 g
11475710 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11465710
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H25942.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 72721-02-9 | C9H10N2O2 | 178.191 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 72721-02-9
Fórmula molecular C9H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 178.191
Número MDL MFCD00612461
Clave InChI BTWUUHKQHOSMIN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 601221
Nombre IUPAC 5,6-dimetoxi-1H-benzimidazol
SMILES COC1=C(C=C2C(=C1)NC=N2)OC
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 5,6-Dimethoxybenzimidazole
Punto de fusión 183°C to 189°C
Cantidad 1 g
Sinónimo 5,6-dimethoxybenzimidazole, 5,6-dimethoxy-1h-benzo d imidazole, 5,6-dimethoxy-1h-benzoimidazole, 5,6-dimethoxy-1h-1,3-benzodiazole, zlchem 828, pubchem7603, 5,6-dimethoxy-benzimidazol, 1h-benzimidazole,5,6-dimethoxy, 1h-benzimidazole, 5,6-dimethoxy, #
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.