Learn More
5,6-Diclorobenzimidazol ribósido, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7042989
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15466619 50 mg 50 miligramos
15446619 100 mg 100 miligramos
15456619 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15466619 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J64870.MF
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 53-85-0 | C12H12Cl2N2O4 | 319.138 g/mol
Inhibits casein kinase II and blocks RNA synthesis. An adenosine analog.5,6-Dichlorobenzimidazole riboside is used as an inhibitor of RNA Polymerase II. It is nucleoside analogue and used in research to study the mechanisms of cellular regulation. Further, it inhibits some protein kinases.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Inhibe la caseína quinasa II y bloquea la síntesis de ARN. Un análogo de adenosina. El 5,6-diclorobenzimidazol ribósido se utiliza como un inhibidor de ARN polimerasa II. Es un análogo nucleósido y se emplea en investigación para estudiar los mecanismos de regulación celular. Además, inhibe algunas quinasas de proteínas.
Solubilidad
Soluble en DMSO a 75 mm. También es soluble en dimetil sulfóxido, etanol caliente, dimetil formamida, (1:2) dimetil formamida:tampón fosfato salino, agua, metanol y piridina. Ligeramente soluble en tampones acuosos.
Notas
Incompatible con el calor y los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-85-0
Fórmula molecular C12H12Cl2N2O4
Peso molecular (g/mol) 319.138
Número MDL MFCD00036785
Clave InChI XHSQDZXAVJRBMX-DDHJBXDOSA-N
Sinónimo 5,6-dichloro-1-beta-d-ribofuranosylbenzimidazole, dichlororibofuranosylbenzimidazole, drb, 5,6-dichlorobenzimidazole riboside, 5,6-dichlorobenzimidazole 1-beta-d-ribofuranoside, 5,6-dichloro-1-.beta.-d-ribofuranosylbenzimidazole, benzimidazole, 5,6-dichloro-1-beta-d-ribofuranosyl, 5,6-dichloro-1-beta-d-ribofuranosyl-1h-benzimidazole, 2r,3r,4s,5r-2-5,6-dichloro-1,3-benzodiazol-1-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol, 2r,3r,4s,5r-2-5,6-dichloro-1h-1,3-benzodiazol-1-yl-5-hydroxymethyl oxolane-3,4-diol
PubChem CID 5894
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5R)-2-(5,6-diclorobenzimidazol-1-il)-5-(hidroximetil)oxolano-3,4-diol
SMILES C1=C2C(=CC(=C1Cl)Cl)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6-Dichlorobenzimidazole riboside
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Beilstein 39123
Información de solubilidad Soluble in DMSO to 75mMSoluble in dimethyl sulfoxide,hot ethanol,dimethyl formamide,(1:2) dimethyl formamide:Phosphate buffer saline,water,methanol and pyridine; Slightly soluble in aqueous buffers.
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo