Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5(6)-Carboxifluoresceína
Código de producto. p-82736 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10269590 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10516081 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 10269590
Marca: Thermo Scientific Chemicals 404105000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72088-94-9 | C42H24O14 | 752.64 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72088-94-9
Fórmula molecular C42H24O14
Peso molecular (g/mol) 752.64
Número MDL MFCD00151081
Clave InChI BPVHBBXCESDRKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5 6-fam, 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-5-carboxylic acid compound with 3',6'-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9'-xanthene-6-carboxylic acid 1:1, 5-and-6-fam, 5-and-6-carboxyfluorescein, 5-carboxyfluorescein; carboxyfluorescein, 5 6-carboxyfluorescein, dye content 90 %, 5 6-carboxyfluorescein; carboxyfluorescein, 5 6-carboxyfluorescein, bioreagent, suitable for fluorescence hplc, 3,6-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9-xanthene-5-carboxylic acid compound with 3,6-dihydroxy-3-oxo-3h-spiro isobenzofuran-1,9-xanthene-6-carboxylic acid 1:1, 4 5-carboxyfluorescein; 3',6'-dihydroxy-3-oxospiro 2-benzofuran-1,9'-xanthene-5 6-carboxylic acid
PubChem CID 44119975
Nombre IUPAC 3',6'-dihidroxi-1-oxospiro[2-benzofurano-3,9'-xanteno]-5-ácido carboxílico;3',6'-dihidroxi-3-oxospiro[2-benzofurano-1,9'-xanteno]-5-ácido carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C1(OC2=O)C2=C(OC3=C1C=CC(O)=C3)C=C(O)C=C2.OC(=O)C1=CC2=C(C=C1)C(=O)OC21C2=C(OC3=C1C=CC(O)=C3)C=C(O)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5(6)-Carboxyfluorescein
Nombre de nota 99%
Punto de fusión 275°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in 0.1 n naoh
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.32
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5(6)-Carboxyfluorescein
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2