Learn More
5,6,7,8,9,10-Hexahidrociclohept[b]indol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7024527
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Código de producto. 11463947
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19344.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2047-89-4 | C13H15N | 185.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2047-89-4
Fórmula molecular C13H15N
Peso molecular (g/mol) 185.27
Número MDL MFCD00101340
Clave InChI XZUJMYLNFZHNLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,6,7,8,9,10-hexahydrocyclohepta b indole, 5,6,7,8,9,10-hexahydro-cyclohepta b indole, 5h,6h,7h,8h,9h,10h-cyclohepta b indole, cycloheptan a indole, 2,3-pentano-1h-indole, 5,6,7,8,9,10-hexahydrocyclohept b indole, 5,6,7,8,9,10-hexahydrocyclohepta b indole #, 6,7,8,9,10,10a-hexahydrocyclohepta b indole, 6,7,8,9,10-pentahydrocyclohepta 1,2-b indole, 6,7,8,9,10-pentahydrocyclohepta 2,1-b indole
PubChem CID 251955
Nombre IUPAC 5,6,7,8,9,10-Hexahidrociclohepta[b]indol
SMILES C1CCC2=C(CC1)NC3=CC=CC=C23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,6,7,8,9,10-Hexahydrocyclohept[b]indole
Punto de fusión 143°C to 146°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.27
Porcentaje de pureza 98%