Learn More
5,5'-Dibromo-2,2'-bitiofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7037571
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
15412808 5 g 5 g
15422808 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 15412808
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H56337.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4805-22-5 | C8H4Br2S2 | 324.048 g/mol
It is an active pharmaceutical ingredient and an OLED (organic light-emitting diode) intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un principio activo farmacéutico y un intermedio OLED (diodo orgánico emisor de luz).
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Temperatura de almacenamiento recomendada: de 2 a 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4805-22-5
Fórmula molecular C8H4Br2S2
Peso molecular (g/mol) 324.048
Número MDL MFCD00219110
Clave InChI SXNCMLQAQIGJDO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5,5'-dibromo-2,2'-bithiophene, 2-bromo-5-5-bromothiophen-2-yl thiophene, 5,5-dibromo-2,2-bithiophene, 2,2'-bithiophene, 5,5'-dibromo, 5,5'-bis 2-bromothiophene, 5,5'-dibromo-2,2'bithiophene, 5,5'-dibromo-2,2-bithiophene, maybridge4_002009, acmc-209kc4, ksc491i4r
PubChem CID 638908
Nombre IUPAC 2-bromo-5-(5-bromotiofen-2-il)tiofeno
SMILES C1=C(SC(=C1)Br)C2=CC=C(S2)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Punto de fusión 144°C to 146°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 324.06
Porcentaje de pureza 99%