Learn More
5-(4-Piridil)-1,3,4-oxadiazol-2-tiol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15475677
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15475677 1 g 1 g
15485677 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15475677
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32907.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15264-63-8
Fórmula molecular C7H5N3OS
Peso molecular (g/mol) 179.20
Número MDL MFCD00215200
Clave InChI TXCXZVFDWQYTIC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4-pyridyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 5-pyridin-4-yl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 5-pyridin-4-yl-1,3,4 oxadiazole-2-thiol, 5-pyridin-4-yl-1,3,4-oxadiazole-2 3h-thione, 5-4-pyridinyl-1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 1,3,4-oxadiazole-2-thiol, 5-4-pyridinyl, 1,3,4-oxadiazole-2 3h-thione,5-4-pyridinyl, 5-pyridin-4-yl-3h-1,3,4-oxadiazole-2-thione, d04qyn
PubChem CID 774383
SMILES S=C1NN=C(O1)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Pyridyl)-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Punto de fusión 262°C to 264°C
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 5-(4-piridil)-3H-1,3,4-oxadiazol-2-tiona
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.2
Porcentaje de pureza 97%