Learn More
5-(4-Metoxifenil)tiofeno-2-carboxaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7033379
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11355549 1 g 1 g
11365549 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11355549 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50483.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38401-67-1 | C13H12O2S | 232.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38401-67-1
Fórmula molecular C12H10O2S
Peso molecular (g/mol) 218.27
Número MDL MFCD00663639
Clave InChI ODLOZSNXTQAWGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4-methoxyphenyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-methoxyphenyl thiophene-2-carboxaldehyde, 5-4-methoxyphenyl-2-thiophenecarbaldehyde, acmc-1ahp9, rarechem ak ma k025, methoxyphenylthiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-4-methoxyphenyl thiophene, 5-4-methoxylphenyl thiophene-2-carbaldehyde, 5-4-methoxyphenyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-4-methoxy-phenyl-thiophene-2-carbaldehyde
PubChem CID 2797800
Nombre IUPAC 5-(4-metoxifenil)tiofeno-2-carbaldehído
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(S1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Methoxyphenyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.28
Porcentaje de pureza 99%