Learn More
5-(4-Etinilfenilo)-1,3-oxazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3175168
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10751464 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10422254 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10751464 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC14547CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 501944-63-4
Fórmula molecular C11H7NO
Peso molecular (g/mol) 169.183
Número MDL MFCD08435847
Clave InChI CYRYZDZQFDRTHD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4-ethynylphenyl-1,3-oxazole, 5-4-ethynylphenyl oxazole, oxazole,5-4-ethynylphenyl, 4-1,3-oxazol-5-yl phenylacetylene
PubChem CID 18525707
Nombre IUPAC 5-(4-etinilfenilo)-1,3-oxazol
SMILES C#CC1=CC=C(C=C1)C2=CN=CO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Ethynylphenyl)-1, 3-oxazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.18
Porcentaje de pureza 97%