Learn More
Ácido 5-(4-cianofenil)-2-furoico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15468207
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. 15468207
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H51763.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52938-94-0
Fórmula molecular C12H7NO3
Peso molecular (g/mol) 213.192
Número MDL MFCD06802004
Clave InChI QSWFKKSKRNCSDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4-cyanophenyl furan-2-carboxylic acid, 5-4-cyanophenyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid, 5-4-cyanophenyl, 5-4-cyanophenyl-furane-2-carboxylic acid, amtda011, 5-4-cyano-phenyl-furan-2-carboxylic acid
PubChem CID 4189589
Nombre IUPAC ácido 5-(4-cianofenil)furano-2-carboxílico
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C2=CC=C(O2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(4-Cyanophenyl)-2-furoic acid
Cantidad 1 g
Beilstein 1373676
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.19
Porcentaje de pureza 95%