Learn More
5-(3-Isocianatofenil)-1-metil-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10154893
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10154893 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10618544 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10154893
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC60506CB
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 941716-86-5
Fórmula molecular C11H9N3O
Peso molecular (g/mol) 199.213
Número MDL MFCD09817502
Clave InChI ZFRFBJVFEQIMLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-3-isocyanatophenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 5-3-isocyanatophenyl-1-methylpyrazole, 3-1-methylpyrazol-5-yl benzenisocyanate, 3-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl phenylisocyanate
PubChem CID 24229624
Nombre IUPAC 5-(3-isocianatofenil)-1-metilpirazol
SMILES CN1C(=CC=N1)C2=CC(=CC=C2)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(3-Isocyanatophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 97%