Learn More
5-(2-Tienil)-1H-pirazol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11460190
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11460190 1 g 1 g
11450190 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 11460190
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50658.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19933-24-5
Fórmula molecular C7H6N2S
Peso molecular (g/mol) 150.20
Número MDL MFCD00059740
Clave InChI TVNDPZYOQCCHTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-thienyl pyrazole, 3-thiophen-2-yl-1h-pyrazole, 5-2-thienyl-1h-pyrazole, 5-thiophen-2-yl-1h-pyrazole, 3-2-thienyl-pyrazole, 3-thien-2-yl-1h-pyrazole, 3-2-thienyl-1h-pyrazole, 5-2-thienyl pyrazole
PubChem CID 340711
SMILES N1N=CC=C1C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Thienyl)-1H-pyrazole
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 5-(tiofen-2-il)-1H-pirazol
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.2
Porcentaje de pureza 99%