Learn More
5-(2-Piridinilsulfanil)-2-furaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-4510211
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
10432043 1 g 1 g
10071524 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 10432043
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO07099DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 709635-68-7
Fórmula molecular C10H7NO2S
Peso molecular (g/mol) 205.231
Clave InChI NWJZBQDKKLHSBP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2-pyridinylsulfanyl-2-furaldehyde, 5-pyridin-2-ylthio furan-2-carbaldehyde, 5-pyridin-2-ylsulfanyl furan-2-carbaldehyde, 5-pyridin-2-ylsulfanyl-furan-2-carbaldehyde, 5-pyridin-2-ylthio-2-furaldehyde, 5-2-pyridylthio furan-2-carbaldehyde, 5-2-pyridylsulfanyl furan-2-carbaldehyde, 2-furancarboxaldehyde,5-2-pyridinylthio, 2-furancarboxaldehyde, 5-2-pyridinylthio
PubChem CID 2794784
Nombre IUPAC 5-piridin-2-ilsulfanilfurano-2-carbaldehído
SMILES C1=CC=NC(=C1)SC2=CC=C(O2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Pyridinylsulfanyl)-2-furaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.24
Porcentaje de pureza 95%