Learn More
Ácido 5-(2-fenilet-1-inil)-2-furoico, téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10049261
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10049261 1 g 1 g
10753063 250 mg 250 miligramos
10652895 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10049261 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM08625DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 130423-83-5
Fórmula molecular C13H8O3
Peso molecular (g/mol) 212.20
Número MDL MFCD00541949
Clave InChI HFYACYZCOUYIFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-phenylethynyl furan-2-carboxylic acid, 5-2-phenyleth-1-ynyl-2-furoic acid, 5-2-phenylethynyl furan-2-carboxylic acid, 5-phenylethynyl-2-furoic acid, 2-furancarboxylic acid,5-2-phenylethynyl, maybridge1_008982, acmc-20a65w, 5-phenylethynyl-2-furoic acid, tech, 5-phenylethynyl-furan 2 carboxylic acid
PubChem CID 2737138
Nombre IUPAC ácido 5-(2-feniletinil)furan-2-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CC=C(O1)C#CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Phenyleth-1-ynyl)-2-furoic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.2
Porcentaje de pureza Tech.
Grado Técnico