Learn More
5-(2-Furil)isoxazol, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7032846
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15407437 250 mg 250 miligramos
15487427 1 g 1 g
15497427 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15407437
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H34479.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 138716-33-3
Fórmula molecular C7H5NO2
Peso molecular (g/mol) 135.122
Número MDL MFCD06409149
Clave InChI OBBKQMIWNVTWAY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2-furyl isoxazole, isoxazole, 5-2-furanyl, 5-furan-2-yl-1,2-oxazole
PubChem CID 19901161
Nombre IUPAC 5-(furan-2-il)-1,2-oxazol
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC=NO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Furyl)isoxazole
Punto de ebullición 41°C to 43°C (0.23 mmHg)
Índice de refracción 1.556
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.12
Porcentaje de pureza 95%