Learn More
Ácido 5-(2-furil)-1H-pirazol-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10095822
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10095822 1 g 1 g
10421334 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10095822 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC35001DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 116153-81-2
Fórmula molecular C8H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 178.147
Número MDL MFCD05170057
Clave InChI GKPSFQIKCROJOB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2-furyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-furan-2-yl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-2-furyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl, 5-2-furyl pyrazole-3-carboxylic acid, acmc-20f1sn, 3-2-furyl pyrazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 654018
Nombre IUPAC ácido 5-(furan-2-il)-1H-pirazol-3-carboxílico
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC(=NN2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Furyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.15
Porcentaje de pureza 97%