Learn More
5-(2-Amino-4-tiazolil)-2-hidroxibenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15444668
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
15444668 2 g 2 g
15454668 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 15444668
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58361.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 328071-16-5
Fórmula molecular C10H9N3O2S
Peso molecular (g/mol) 235.261
Número MDL MFCD00455243
Clave InChI ICWYTLUIOHVZIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2-amino-1,3-thiazol-4-yl-2-hydroxybenzamide, 5-2-amino-4-thiazolyl-2-hydroxybenzamide, 5-2-amino-thiazol-4-yl-2-hydroxy-benzamide, benzamide, 5-2-aminothiazol-4-yl-2-hydroxy, 5-2-amino-1,3-thiazol-4-yl-2-hydroxybenzamide #
PubChem CID 612837
Nombre IUPAC 5-(2-amino-1,3-tiazol-4-il)-2-hidroxibenzamida
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=CSC(=N2)N)C(=O)N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2-Amino-4-thiazolyl)-2-hydroxybenzamide
Cantidad 2 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 235.26
Porcentaje de pureza 97%