Learn More
5-(2,6-Diclorofenil)-1H-tetrazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11314136
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11314136 250 mg 250 miligramos
11304136 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11314136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19258.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50907-31-8
Fórmula molecular C7H4Cl2N4
Peso molecular (g/mol) 215.04
Número MDL MFCD00808036
Clave InChI RLXQNTWJPTUTCL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2,6-dichlorophenyl-1h-tetrazole, 5-2,6-dichlorophenyl-2h-tetrazole, 5-2,6-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-2,6-dichlorophenyl-1h-1,2,3,4-tetraazole, maybridge1_003804, acmc-20ama2, 5-2,6-dichlorophenyl-1h-tetraazole, 1h-tetrazole, 5-2,6-dichlorophenyl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2,6-Dichlorophenyl)-1H-tetrazole
Punto de fusión 203°C to 209°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 5268246
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.04
Porcentaje de pureza 97%