Learn More
Cloruro de 5-(2,5-diclorofenil)furano-2-carbonilo, 99 %
Código de producto. 11335419
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11335419 1 g 1 g
11345419 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11335419
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H50409.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 380906-80-9
Fórmula molecular C11H5Cl3O2
Peso molecular (g/mol) 275.509
Número MDL MFCD02258039
Clave InChI BSRRSYCAENNRPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-2,5-dichlorophenyl furan-2-carbonyl chloride, 5-2,5-dichloro-phenyl-furan-2-carbonyl chloride
PubChem CID 2771971
Nombre IUPAC cloruro de 5-(2,5-diclorofenil)furano-2-carbonilo
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)C2=CC=C(O2)C(=O)Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(2,5-Dichlorophenyl)furan-2-carbonyl chloride
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.52
Porcentaje de pureza 99%