Learn More
Hamilton™ 5.0 μL 7000 Series Microliter Syringe
Código de producto. 17804192
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
24 G
No se incluye la aguja
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
No se incluye la aguja
Romo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Tipo de conexión:
Cementada
Cono estriado
Extraíble
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja unitSize Tipo de conexión
17804192 24 G Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno -
17824292 No se incluye la aguja No se incluye la aguja cada uno Extraíble
17834292 24 G Romo cada uno Cementada
17854412 24 G Romo cada uno Cono estriado
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17804192 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor CAL88011
The 7000 series syringes are modified Microliter syringes with a plunger-in-needle design.
  • The only zero-dead volume syringe available.
  • The fine gauge tungsten plunger wire extends to the tip of the needle, ensuring that all solvent is expelled, dispensing volumes up to 5 μL.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Tungsten (Barrel)
Calibre de aguja 24 G
Diámetro interior (imperial) 0.0128 in.
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0.0128 in.
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0.325 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,022 in
Diámetro exterior (imperial) 0,308 in
Diámetro interior (métrico) 0.325 mm
Diámetro exterior (métrico) 7.82 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0.566 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2,75 in
Tipo de producto Jeringa Microliter
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 7105 KH
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad 1
Volumen (métrico) 5 μl
Longitud de la aguja (métrico) 69.9 mm
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación