missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ 4EBP1 Monoclonal Antibody (4B6G10)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11325293
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
11325293 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11325293

Marca: Invitrogen™ MA515313

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

MA5-15313 targets 4E-BP1 in indirect ELISA, IHC and WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15313 immunogen is purified recombinant fragment of 4E-BP1 expressed in E. Coli.

This gene encodes one member of a family of translation repressor proteins. The protein directly interacts with eukaryotic translation initiation factor 4E, which is a limiting component of the multisubunit complex that recruits 40S ribosomal subunits to the 5' end of mRNAs. Interaction of this protein with eIF4E inhibits complex assembly and represses translation. This protein is phosphorylated in response to various signals including UV irradiation and insulin signaling, resulting in its dissociation from eIF4E and activation of mRNA translation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 4EBP1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon 4B6G10
Concentración Conc. Not Determined
Conjugado Unconjugated
Formulación ascites with 0.03% sodium azide
génica EIF4EBP1
N.º de referencia del gen Q13541
Alias de gen 4EBP1; 4E-BP1; AA959816; BP-1; eIF4E-binding protein 1; EIF4EBP1; eukaryotic translation initiation factor 4E binding protein 1; eukaryotic translation initiation factor 4E-binding protein 1; MGC431; MGC4316; P/OKCL.6; PHAS-1; PHAS-I; Phosphorylated heat- and acid-stable protein regulated by insulin 1
Símbolos de los genes EIF4EBP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of 4E-BP1 expressed in E. Coli.
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1978
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.