Learn More
Uvex™ Traje de protección química 4B con pies
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Tela no tejida de PP con película de PE
- Material transpirable, ligero y flexible para una comodidad excepcional
- Costuras de color naranja para una protección óptima y una buena visibilidad
- Las bandas de cierre del dedo corazón evitan que las mangas se suban
- Ajuste óptimo para un alto nivel de comodidad del usuario
- Fijación segura y cómoda gracias a las bandas elásticas de la capucha, los brazos y las piernas
- Calcetín para botas a medida para mayor seguridad
- Hermético a partículas y a salpicaduras
- Propiedades antiestáticas
- Protección contra enfermedades infecciosas
- Protección contra pesticidas
- Libre de silicona, plastificadores y sustancias que interfieren con los agentes humectantes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cleanroom Coveralls |
| Tamaño | M |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco, Naranja |
| Desechables | Single-use |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Attached Socks |
| Estilo de manguito | Covered Elastic |
| Estilo de cuello | Hooded |
| Mostrar más |