Learn More
Uvex™ Traje de protección química 4B con pies
Código de producto. p-7228485 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17777639 Pequeño cada uno
17787639 M cada uno
17797639 L cada uno
17707649 XL cada uno
17717649 2XL cada uno
17727649 3XL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17777639 Proveedor Uvex™ N.º de proveedor 8909409
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El traje de protección química Uvex 4B es cómodo y transpirable, mientras que el revestimiento de unión garantiza un ajuste agradable y suave.
  • Tela no tejida de PP con película de PE
  • Material transpirable, ligero y flexible para una comodidad excepcional
  • Costuras de color naranja para una protección óptima y una buena visibilidad
  • Las bandas de cierre del dedo corazón evitan que las mangas se suban
  • Ajuste óptimo para un alto nivel de comodidad del usuario
  • Fijación segura y cómoda gracias a las bandas elásticas de la capucha, los brazos y las piernas
  • Calcetín para botas a medida para mayor seguridad
  • Hermético a partículas y a salpicaduras
  • Propiedades antiestáticas
  • Protección contra enfermedades infecciosas
  • Protección contra pesticidas
  • Libre de silicona, plastificadores y sustancias que interfieren con los agentes humectantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Coveralls
Tamaño Pequeño
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco, Naranja
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Attached Socks
Estilo de manguito Covered Elastic
Estilo de cuello Hooded
Hood Type Standard
Tipo de tapón Zipper with Self-adhesive Flap
Tipo de costura Taped
Esterilidad No estéril
Resistencia Chemicals
Certificaciones/conformidad Protección química/EPI categoría III, EN 14605:2005+A1:2009 (tipo 4), EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (tipo 5) , EN 13034:2005+A1:2010 (tipo 6), EN 1149-5:2008, EN 14126:2003+AC:2004, EN 1073-2:2002, DIN 32781:2010
Para utilizar con (aplicación) Controlled Environments