Learn More
Uvex™ Monos de protección química 4B
Código de producto. 17707729 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
2XL
3XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 40
Código de producto. Tamaño unitSize
17707729 2XL paquete de 40
17767719 Pequeño paquete de 40
17777719 M paquete de 40
17787719 L paquete de 40
17797719 XL paquete de 40
17717729 3XL paquete de 40
6 options
Código de producto. 17707729
Marca: Uvex™ 9837513
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Monos desechables 4B que son seguros y transpirables al mismo tiempo, gracias al laminado de polietileno no tejido microporoso hermético a las salpicaduras.
  • Material transpirable, ligero y flexible para una comodidad excepcional
  • Hermético a partículas y a salpicaduras
  • Sin silicona ni sustancias que afecten a la humectación de la pintura
  • Material: Polipropileno no tejido laminado con película de polietileno
  • Costuras de color naranja para una protección óptima y una buena visibilidad
  • Las bandas de cierre del dedo corazón evitan que las mangas se deslizen hacia arriba por el brazo
  • Solapa con cremallera autoadhesiva y costuras selladas para una protección óptima
  • Propiedades antiestáticas
  • Protección contra enfermedades infecciosas
  • Material no tejido agradable a la piel en el interior
  • Cintura elástica para un ajuste perfecto
  • Cierres seguros y cómodos gracias a las bandas elásticas de la capucha, los brazos y las piernas
  • Cremallera bidireccional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Coveralls
Tamaño 2XL
Sexo Unisex
Material Polipropileno
Color Blanco, Naranja
Desechables Single-use
Estilo de cintura Elástico
Estilo de tobillo Open
Estilo de manguito Covered Elastic
Estilo de cuello Hooded
Hood Type Standard
Tipo de tapón Zipper with Self-adhesive Flap
Tipo de costura Taped
Esterilidad No estéril
Resistencia Chemicals
Certificaciones/conformidad EN 14126, EN 14605 - tipo 4B, ISO 13982-1 - tipo 5B, EN 13034 - tipo 6B, EN 1149-5, EN 1073-2, DIN 32781
Para utilizar con (aplicación) Controlled Environments