Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis prehumedecidos de RC estándar Labs Spectra/Por™ 6, MWCO de 2000 D
Código de producto. p-4964237
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
11,5 mm
24 mm
29 mm
Longitud (métrico):
1,1 ml/cm vol./longitud
4,6 ml/cm vol./longitud
6,4 ml/cm vol./longitud
Tamaño de la unidad:
1 metro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
15300742 24 mm 4,6 ml/cm vol./longitud 1 metro
15310742 29 mm 6,4 ml/cm vol./longitud 1 metro
15390732 11,5 mm 1,1 ml/cm vol./longitud 1 metro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15300742 Proveedor Spectrum™ N.º de proveedor 132625T
Includes
  • Tubos de diálisis Spectra/Por 6 de 1 m
  • 1 Tapón Spectra/Por estándar (para flotabilidad)
  • 1 Tapón Spectra/Por ponderado (para orientación)
  • 5 selecciones de apertura de tubos
Con tubos prehumedecidos listos para usar, sin necesidad de enjuagar para eliminar el glicerol
  • Membrana de diálisis de celulosa regenerada (RC) de grado estándar de estudio transparente y flexible
  • Membrana envasada húmeda en solución conservante con ácida sódica al 0,05 %
  • Kits disponibles en longitudes de tubo de 1 m ideales para la evaluación y calificación de membranas
  • Incluye un par de tapones y cómodas selecciones de apertura de tubos
Especificaciones
MWCO 2 kDa
Diámetro (métrico) 24 mm
Longitud (métrico) 4,6 ml/cm vol./longitud
Cantidad Kit/tubo de 1 m