Learn More
Spectrum™ Kits de diálisis prehumedecidos de RC estándar Labs Spectra/Por™ 6, MWCO de 8000 D
Código de producto. p-4961651
Click to view available options
Diámetro (métrico):
7,5 mm
15 mm
20,4 mm
25,5 mm
32 mm
Longitud (métrico):
0,45 ml/cm vol./longitud
1,8 ml/cm vol./longitud
3,3 ml/cm vol./longitud
5,1 ml/cm vol./longitud
7,9 ml/cm vol./longitud
Tamaño de la unidad:
1 metro
Código de producto. 15310732
Marca: Spectrum™ 132579T
Includes
  • Tubos de diálisis Spectra/Por 6 de 1 m
  • 1 Tapón Spectra/Por estándar (para flotabilidad)
  • 1 Tapón Spectra/Por ponderado (para orientación)
  • 5 selecciones de apertura de tubos
Con tubos prehumedecidos listos para usar, sin necesidad de enjuagar para eliminar el glicerol
  • Membrana de diálisis de celulosa regenerada (RC) de grado estándar de estudio transparente y flexible
  • Membrana envasada húmeda en solución conservante con ácida sódica al 0,05 %
  • Kits disponibles en longitudes de tubo de 1 m ideales para la evaluación y calificación de membranas
  • Incluye un par de tapones y cómodas selecciones de apertura de tubos
Especificaciones
Diámetro (métrico) 7,5 mm
Longitud (métrico) 0,45 ml/cm vol./longitud
Cantidad Kit/tubo de 1 m