Learn More
Brady™ Cintas de vinilo (B-595) para impresora BMP71 - Amarillo
Código de producto. p-4955443
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15,24 m x 1,27 cm
15,24 m x 5,08 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
12840129 15,24 m x 1,27 cm cada uno
11725633 15,24 m x 5,08 cm cada uno
2 options
Código de producto. 12840129
Marca: Brady™ 142376
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El grado de vinilo para interiores y exteriores se ajusta a superficies irregulares, lisas o rugosas
  • Película de vinilo con adhesivo permanente
  • Se adhiere bien a tubos, paredes, equipos, ventanas y la mayoría de superficies limpias y secas
  • Resistente a grasa, aceite y la mayoría de productos químicos industriales
  • Durabilidad de cinco años en exteriores a temperaturas de 82 °C a -40 °C. Se puede aplicar a temperaturas mínimas de hasta -18 °C.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BS5609:1986 sección 2 y sección 3
Descripción Cintas para impresora de etiquetas BMP71
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Amarillo
Acabado Satinado
Material Vinilo
Tipo de producto Tape
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de ventanas, equipos, paredes y tuberías
Para utilizar con (equipo) Impresora BMP™71
Etiquetas por fila 1
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (métrico) 0,102 mm
Dimensions (LxW) 15,24 m x 1,27 cm
Longitud (métrico) 15,24 m
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12,70 mm