Learn More
Brady™ Cintas de vinilo (B-595) para impresora BMP71 - Dorado
Código de producto. p-4955431
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15,24 m x 1,27 cm
15,24 m x 5,08 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
11705623 15,24 m x 5,08 cm cada uno
11775633 15,24 m x 1,27 cm cada uno
2 options
Código de producto. 11705623
Marca: Brady™ 142357
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El grado de vinilo para interiores y exteriores se ajusta a superficies irregulares, lisas o rugosas
  • Película de vinilo con adhesivo permanente
  • Se adhiere bien a tubos, paredes, equipos, ventanas y la mayoría de superficies limpias y secas
  • Resistente a grasa, aceite y la mayoría de productos químicos industriales
  • Durabilidad de cinco años en exteriores a temperaturas de 82 °C a -40 °C. Se puede aplicar a temperaturas mínimas de hasta -18 °C.
Especificaciones
Color Dorado
Material Vinilo (B-595)
Tipo de producto Tape
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de ventanas, equipos, paredes y tuberías
Para utilizar con (equipo) Impresora BMP™71
Cantidad 1 unidad
Dimensions (LxW) 15,24 m x 5,08 cm
Longitud (imperial) 50 ft
Longitud (métrico) 15,24 m
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 5,08 cm