Learn More
Brady™ Cintas de vinilo (B-595) para impresora BMP71 - Dorado
Descripción
- Película de vinilo con adhesivo permanente
- Se adhiere bien a tubos, paredes, equipos, ventanas y la mayoría de superficies limpias y secas
- Resistente a grasa, aceite y la mayoría de productos químicos industriales
- Durabilidad de cinco años en exteriores a temperaturas de 82 °C a -40 °C. Se puede aplicar a temperaturas mínimas de hasta -18 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Dorado |
| Material | Vinilo (B-595) |
| Tipo de producto | Tape |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de ventanas, equipos, paredes y tuberías |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora BMP™71 |
| Cantidad | 1 unidad |
| Dimensions (LxW) | 15,24 m x 5,08 cm |
| Longitud (imperial) | 50 ft |
| Longitud (métrico) | 15,24 m |
| Anchura (imperial) | 2 in |
| Mostrar más |