Learn More
Brady™ Cintas de vinilo (B-595) para impresora BMP71 - Negro
Código de producto. 11765613
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15,24 m x 1,27 cm
15,24 m x 5,08 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
11765613 15,24 m x 5,08 cm cada uno
11735633 15,24 m x 1,27 cm cada uno
2 options
Código de producto. 11765613
Marca: Brady™ 142353
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El grado de vinilo para interiores y exteriores se ajusta a superficies irregulares, lisas o rugosas
  • Película de vinilo con adhesivo permanente
  • Se adhiere bien a tubos, paredes, equipos, ventanas y la mayoría de superficies limpias y secas
  • Resistente a grasa, aceite y la mayoría de productos químicos industriales
  • Durabilidad de cinco años en exteriores a temperaturas de 82 °C a -40 °C. Se puede aplicar a temperaturas mínimas de hasta -18 °C.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad BS5609:1986 sección 2 y sección 3
Descripción Cintas para impresora de etiquetas BMP71
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Color Negro
Acabado Satinado
Material Vinilo (B-595)
Tipo de producto Tape
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de ventanas, equipos, paredes y tuberías
Para utilizar con (equipo) Impresora BMP™71
Etiquetas por fila 1
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (métrico) 0,102 mm
Dimensions (LxW) 15,24 m x 5,08 cm
Longitud (imperial) 50 ft
Longitud (métrico) 15,24 m
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 5,08 cm