Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Vasos de precipitados VITLAB™ Griffin
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Descripción
- Made from high-quality polypropylene with a raised graduation scale
- Highly transparent for excellent visibility
- Autoclavable at 121°C
- Complies with ISO 7056 standards
Certifications
Cumple los requisitos de ISO 7056.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de base (métrico) | 50 mm |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | Polipropileno |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| Incrementos | 20 mL |
| Cantidad | 12 paquete |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Reusable |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |