Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ Serie 1700 Microlab™
Descripción
- Equipada con punta de émbolo de polímero elaborada con mecánica de precisión, a menudo de PTFE, que crea un sello sin fugas
- La función de ajuste hermético garantiza que la punta elimine toda muestra del interior del cilindro de la jeringa
- Reduce la probabilidad de que se produzca un depósito en muestras con moléculas disueltas o suspendidas, lo que daría como resultado un émbolo dañado
- Terminación ChemSeal
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 26s G |
| Modelo | 1701 |
| Volumen (métrico) | 10 μl |