Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter/Gastight™ Serie 700/1700
Código de producto. p-4954355
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Modelo:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1825
701
702
705
710
725
750
75RN
RN 1810
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Modelo unitSize
10335772 500 μl 1750 cada uno
10759594 250 μl 1725 cada uno
10079742 100 μl 710 cada uno
10476323 250 μl 725 cada uno
11577864 500 μl 750 cada uno
10374923 10 μl 701 cada uno
11517624 25 μl 702 cada uno
10438353 50 μl 705 cada uno
10018132 10 ml 1010 cada uno
10445112 5 ml 1005 cada uno
11562515 250 μl 1825 cada uno
10152702 1 ml 1001 cada uno
10070892 2,5 ml 1002 cada uno
10737453 50 μl 1805 cada uno
10049492 25 μl 1802 cada uno
10523765 100 μl RN 1810 cada uno
10080234 10 μl 1801 RN cada uno
10444805 5 μl 75RN cada uno
18 options
Código de producto. 10335772
Marca: Hamilton™ 765801
Hamilton Company ofrece la selección más completa de jeringas estándar y personalizadas del sector. Cada una se fabrica para alcanzar el máximo nivel posible de precisión y exactitud.
  • Revestimiento de PTFE de 1,9 cm (0,75 pulgadas) desde la punta.
  • Para dispensar líquidos y gases
  • Punta de émbolo de polímero elaborada con mecánica de precisión que crea un sello sin fugas
Disponible como aguja de repuesto para instalar en la jeringa de aguja extraíble estándar (RN); las agujas se venden por separado
Especificaciones
Calibre de aguja 22 G
Tipo de producto TLC
Modelo 1750
Volumen (métrico) 500 μl