Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter/Gastight™ Serie 700/1700
Descripción
- Ideal para dispensar volúmenes desde 0,05 µL hasta 5 µL
- La jeringa serie 7000 es la única de volumen muerto cero
- El fino émbolo de tungsteno se extiende a través de toda la longitud de la jeringa hasta el final de la aguja, asegurando que todo el disolvente se expulsa de la aguja
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 22 G |
| Modelo | 702 |
| Volumen (métrico) | 25 μl |