Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter/Gastight™ Serie 700/1700
Descripción
- Ideal para dispensar volúmenes desde 0,05 µL hasta 5 µL
- La jeringa serie 7000 es la única de volumen muerto cero
- El fino émbolo de tungsteno se extiende a través de toda la longitud de la jeringa hasta el final de la aguja, asegurando que todo el disolvente se expulsa de la aguja
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo) |
| Diámetro interior (imperial) | 0,014 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,260 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,343 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 6,60 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Localización de muestras |
| Tipo de producto | Jeringa Microliter |
| Presión máxima | 2000 psi |
| Temperatura máx. (imperial) | 239 °F |
| Mostrar más |