Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter/Gastight™ Serie 700/1700
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Modelo:
1001
1002
1005
1010
1725
1750
1801 RN
1802
1805
1825
701
702
705
710
725
750
75RN
RN 1810
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Revestimiento de PTFE de 1,9 cm (0,75 pulgadas) desde la punta.
- Para dispensar líquidos y gases
- Punta de émbolo de polímero elaborada con mecánica de precisión que crea un sello sin fugas
Disponible como aguja de repuesto para instalar en la jeringa de aguja extraíble estándar (RN); las agujas se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (imperial) | 0,018 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,260 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,460 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 6,60 mm |
| Tipo de producto | estanco a los gases |
| Temperatura máx. (imperial) | 239 °F |
| Temperatura máxima | 115°C |
| Temperatura mín. (imperial) | 50 °F |
| Modelo | 1801 RN |
| Temperatura mín. (métrico) | 10 °C |
| Mostrar más |