Learn More
BRAND™ BRANDplacas™ sistema de insertos para microplacas- Placa estándar de 24pocillos
Código de producto. p-4954306 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Tratamiento de superficie:
PureGrade S
cellGrade plus
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tratamiento de superficie unitSize
15620647 PureGrade S paquete de 10
15503783 cellGrade plus paquete de 10
2 options
Código de producto. 15620647
Marca: BRAND™ 782880
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Placa estándar de 24 pocillos
  • Transparente
  • Disponible con superficie pureGrade™ S y cellGrade™ plus
  • Incluye 24 pocillos rellenables individualmente que se pueden equipar con tiras de 4 insertos y/o insertos individuales
  • Bordes guía para un ajuste perfecto del inserto
  • Puertos de alimentación diseñados para facilitar los cambios de medios, adecuados para robótica/automatización
  • 10 Placas/paquete (En envase individual con tapa)
Aplicaciones:
Cocultivo, estudios de secreción, estudios de migración
Compliance
Estándares ANSI/SLA 1 y 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cierre incluido Yes
Forma del fondo Flat
Capacidad (métrico) 3.1 mL
Color Transparent
Área de cultivo 210 mm2
Material Polystyrene
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie PureGrade S
Tipo Sistema de inserción de microplacas
Número de pocillos 24
Para utilizar con (aplicación) Co-cultivo, estudios de secreción, estudios de migración
Para utilizar con (equipo) Sistema de inserción
Altura (métrico) 19.5 mm