Learn More
BRAND™ BRANDplacas™ sistema de insertos para microplacas- Placa estándar de 24pocillos
Código de producto. 15503783 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Tratamiento de superficie:
PureGrade S
cellGrade plus
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 15503783
Marca: BRAND™ 782890
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Placa estándar de 24 pocillos
  • Transparente
  • Disponible con superficie pureGrade™ S y cellGrade™ plus
  • Incluye 24 pocillos rellenables individualmente que se pueden equipar con tiras de 4 insertos y/o insertos individuales
  • Bordes guía para un ajuste perfecto del inserto
  • Puertos de alimentación diseñados para facilitar los cambios de medios, adecuados para robótica/automatización
  • 10 Placas/paquete (En envase individual con tapa)
Aplicaciones:
Cocultivo, estudios de secreción, estudios de migración
Compliance
Estándares ANSI/SLA 1 y 4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cierre incluido Yes
Forma del fondo Flat
Capacidad (métrico) 3.1 mL
Color Transparent
Área de cultivo 210 mm2
Material Polystyrene
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie cellGrade plus
Tipo Sistema de inserción de microplacas
Número de pocillos 24
Para utilizar con (aplicación) Co-cultivo, estudios de secreción, estudios de migración
Para utilizar con (equipo) Sistema de inserción
Altura (métrico) 19.5 mm