Learn More
BRAND™ BRAND placas™ Sistema de insertos para microplacas con sistema de abertura de entrada
Tienda Brand ProductosDescripción
- Estéril
- Con sistema de abertura de entrada
- Superficie cellGrade™ plus
- Material de la membrana: Material de PC o PET
- Varios tamaños de poro de membrana para diferentes aplicaciones: 0,4μm, 1,0μm, 3,0μm, 8,0μm
- 5 Placas/paquete con tapas y 30 tiras de insertos
Aplicaciones:
in vitro Preparación de tejido (cultivo de tejido 3D)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | cellGrade plus |
| Tipo | Sistema de inserción de microplacas |
| Número de pocillos | 6 |
| Tamaño de poro | 3 μm |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Membrana de soporte | Membrana PC |