Learn More
BRAND™ BRAND™placas Sistema de insertos para microplacas con tiras de insertos de paredes lisas
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Membrana de soporte:
Membrana PC
PET
Tamaño de poro:
0,4 μm
1 μm
3 μm
8 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Descripción
- Estéril
- Con tiras de insertos de pared lisa
- Superficie cellGrade™ plus
- Material de la membrana: Material de PC o PET
- Varios tamaños de poro de membrana para diferentes aplicaciones: 0,4μm, 1,0μm, 3,0μm, 8,0μm
- 5 Placas/paquete con tapas y 30 tiras de insertos
Aplicaciones:
in vitro Preparación de tejido (cultivo de tejido 3D)
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Poliestireno |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | cellGrade plus |
| Tipo | Sistema de inserción de microplacas |
| Número de pocillos | 6 |
| Tamaño de poro | 8 μm |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Membrana de soporte | PET |