Learn More
Hamilton™ Jeringas Saltline Gastight™ Serie 1000
Código de producto. p-4954273
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
15192514 5 ml cada uno
15102524 10 ml cada uno
15182514 1 ml cada uno
3 options
Código de producto. 15192514
Marca: Hamilton™ 208336
Para usar con soluciones que tienen una alta concentración de sal
  • Equipada con émbolo inerte y no corrosivo
  • Equipada con punta de émbolo de polietileno resistente de peso molecular ultra alto resistente (UHMWPE)
Aplicaciones:
Para aplicaciones de ciencias de la vida con tampones salados, aplicaciones de minería con ácidos o análisis de oligoelementos metálicos
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de producto Jeringa Saltline Gastight
Volumen (métrico) 5 ml
Tipo de conexión Bubble Free Prime (BFP)