Learn More
Hamilton™ Jeringas Saltline Gastight™ Serie 1000
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
5 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Equipada con émbolo inerte y no corrosivo
- Equipada con punta de émbolo de polietileno resistente de peso molecular ultra alto resistente (UHMWPE)
Aplicaciones:
Para aplicaciones de ciencias de la vida con tampones salados, aplicaciones de minería con ácidos o análisis de oligoelementos metálicos
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de producto | Jeringa Saltline Gastight |
| Volumen (métrico) | 1 ml |
| Tipo de conexión | Bubble Free Prime (BFP) |