Learn More
BRAND™ Tapas para microplacas BRANDplates
Código de producto. p-4954209 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Plate Compatibility:
Placa de poliestireno de 536 pocillos
Placa estándar de 96 pocillos
Placas de 96 pocillos con fondo transparente
Placas de 96 pocillos con fondo transparente y placas de 384 pocillos
N.° por paquete:
50
100
Anillos de condensación:
No
Sí
Altura (métrico):
4,5 mm
5,5 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Plate Compatibility N.° por paquete Anillos de condensación Altura (métrico) unitSize
10337483 Placa estándar de 96 pocillos 100 Sí 8 mm paquete de 100
10574584 Placa estándar de 96 pocillos 100 No 8 mm paquete de 100
10468053 Placas de 96 pocillos con fondo transparente y placas de 384 pocillos 50 No 4,5 mm paquete de 50
10574774 Placa de poliestireno de 536 pocillos 50 No 5,5 mm paquete de 50
15600499 Placas de 96 pocillos con fondo transparente 100 Sí - paquete de 100
5 options
Código de producto. 10337483
Marca: BRAND™ 782150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la protección de muestras, lotes de reacción o cultivos celulares frente a la contaminación y la evaporación
  • Fabricada con poliestireno trasparente
  • La esquina recortada establece la orientación de la tapa
  • Apilable
Tapas con anillos de condensación disponibles para placas estándar de 96 pocillos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparent
Material Poliestireno
Esterilidad No estéril
N.° de pocillos 96
Altura (métrico) 8 mm
Anillos de condensación Sí
N.° por paquete 100
Barrera de evaporación No
Tipo de producto Microplate Cover
adhesivo/a/s None
Intervalo de temperatura (métrico) <-20°C
Forma del pocillo All well shapes
Plate Compatibility Placa estándar de 96 pocillos
Esquinas recortadas Yes