Learn More
BRAND™ Tapas para microplacas BRANDplates
Código de producto. 10574774 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Plate Compatibility:
Placa de poliestireno de 536 pocillos
Placa estándar de 96 pocillos
Placas de 96 pocillos con fondo transparente
Placas de 96 pocillos con fondo transparente y placas de 384 pocillos
N.° por paquete:
50
100
Anillos de condensación:
No
Sí
Altura (métrico):
4,5 mm
5,5 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
Código de producto. Plate Compatibility N.° por paquete Anillos de condensación Altura (métrico) unitSize
10574774 Placa de poliestireno de 536 pocillos 50 No 5,5 mm paquete de 50
10337483 Placa estándar de 96 pocillos 100 Sí 8 mm paquete de 100
10574584 Placa estándar de 96 pocillos 100 No 8 mm paquete de 100
10468053 Placas de 96 pocillos con fondo transparente y placas de 384 pocillos 50 No 4,5 mm paquete de 50
15600499 Placas de 96 pocillos con fondo transparente 100 Sí - paquete de 100
5 options
Código de producto. 10574774
Marca: BRAND™ undefined
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la protección de muestras, lotes de reacción o cultivos celulares frente a la contaminación y la evaporación
  • Fabricada con poliestireno trasparente
  • La esquina recortada establece la orientación de la tapa
  • Apilable
Tapas con anillos de condensación disponibles para placas estándar de 96 pocillos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparent
Material Poliestireno
Esterilidad No estéril
N.° de pocillos 384/1536
Altura (métrico) 5,5 mm
Anillos de condensación No
N.° por paquete 50
Barrera de evaporación No
Tipo de producto Microplate Cover
adhesivo/a/s None
Intervalo de temperatura (métrico) <-20°C
Forma del pocillo All well shapes
Plate Compatibility Placa de poliestireno de 536 pocillos
Esquinas recortadas Yes